Saltar a
A6933
Acetyl-Amyloid β-Protein Fragment 15-20 Amide
≥97% (HPLC), powder
Sinónimos:
Ac-QKLVFF-NH2, amyloid blocker
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
63,00 €
53,55 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H63N9O8
Número CAS:
Peso molecular:
822.01
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
53,55 €
Precio de catálogo63,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(N)=O
InChI
1S/C42H63N9O8/c1-25(2)22-33(49-38(55)30(18-12-13-21-43)47-39(56)31(46-27(5)52)19-20-35(44)53)41(58)51-36(26(3)4)42(59)50-34(24-29-16-10-7-11-17-29)40(57)48-32(37(45)54)23-28-14-8-6-9-15-28/h6-11,14-17,25-26,30-34,36H,12-13,18-24,43H2,1-5H3,(H2,44,53)(H2,45,54)(H,46,52)(H,47,56)(H,48,57)(H,49,55)(H,50,59)(H,51,58)/t30-,31-,32-,33-,34-,36-/m0/s1
InChI key
DDXTVYDSGCHGAN-PITCCTKHSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Amyloid plaques characteristic of the Alzheimer brain contain fibrils composed of amyloid beta aggregates. Short peptides containing the sequence KLVFF have been shown to bind specifically to the homologous region in Aβ and are used to prevent full length amyloid fibril formation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A4559S4316ABN240
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
solution
form
-
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)