Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 117,00 € |
5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 349,00 € |
Acerca de este artículo
117,00 €
form
aqueous glycerol suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥1 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
ribose hydroxyls
matrix spacer
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[X]Nc1ncnc2[n](cnc21)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(O)O)O)O
Application
Physical form
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous glycerol suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| matrix attachment ribose hydroxyls | matrix attachment C-8 | matrix attachment N-6 | matrix attachment C-8 |
| matrix spacer 11 atoms (adipic acid dihydrazide) | matrix spacer 9 atoms | matrix spacer 8 atoms | matrix spacer 9 atoms |
| matrix activation cyanogen bromide | matrix activation cyanogen bromide | matrix activation cyanogen bromide | matrix activation cyanogen bromide |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine 5′-triphosphate–Agarose
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?