Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 160,00 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
Biological source:
plant (Sea weed)
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
160,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
plant (Sea weed)
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 5′-monophosphate Agarose (5′-AMP agarose) has been used in affinity chromatography to isolate β and gamma glutamate decarboxylase, which is important for controlling gamma-aminobutyric acid (GABA) synthesis in brain.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant (Sea weed) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous glycerol suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose |
| extent of labeling 1-5 μmol per mL | extent of labeling 1-5 μmol per mL | extent of labeling ≥1 μmol per mL | extent of labeling 1-5 μmol per mL |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?