Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 units | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 874,00 € |
Acerca de este artículo
Form:
membrane suspension
Biological source:
human
874,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 10% sucrose, pH 7.65. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source Porcine | biological source - |
| form membrane suspension | form frozen liquid | form suspension | form membrane suspension |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
GPCR | - | - | - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?