Merck
D181
D3 Dopamine Receptor from rat
recombinant, expressed in E. coli, membrane suspension
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
membrane suspension
packaging
vial of 50 units
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
rat ... Drd3(29238)
Physical form
Membrane suspension in 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 10% glycerol, 1% BSA.
Analysis Note
Recommended assay conditions are supplied on the product data sheet. This is a bioassayed product. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M L Bouthenet et al.
Brain research, 564(2), 203-219 (1991-11-15)
The messenger RNA (mRNA) of the recently characterized D3 dopamine receptor was visualized on rat brain sections using in situ hybridization with a 32P-labeled ribonucleic acid probe corresponding to a major part of the third cytoplasmic loop, a domain in
P Sokoloff et al.
Nature, 347(6289), 146-151 (1990-09-13)
A dopamine receptor has been characterized which differs in its pharmacology and signalling system from the D1 or D2 receptor and represents both an autoreceptor and a postsynaptic receptor. The D3 receptor is localized to limbic areas of the brain