Merck
A5220
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Val-Glu-Ile-Asp-p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMSO: 2 mM
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C28H40N6O11/c1-6-15(4)24(33-25(40)19(11-12-21(36)37)31-27(42)23(14(2)3)29-16(5)35)28(43)32-20(13-22(38)39)26(41)30-17-7-9-18(10-8-17)34(44)45/h7-10,14-15,19-20,23-24H,6,11-13H2,1-5H3,(H,29,35)(H,30,41)(H,31,42)(H,32,43)(H,33,40)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,19-,20-,23-,24-/m0/s1
Clave InChI
VXTVKOWKXXPPNE-PZQVQNRFSA-N
Información sobre el gen
human ... CASP6(839)
Amino Acid Sequence
NAc-Val-Glu-Ile-Asp-pNA
Sustratos
Colormetric substrate for caspase 6.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gustavo Lemos Rocha et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 288, 110232-110232 (2019-09-16)
Seed coat is the tissue which establishes an interface between the seed inner tissues and external environment. Our group has shown that cowpea seed coat undergoes coordinated events of programmed cell death (PCD) during development. In relation to germinating seed