Merck
A5181
Sigma-Aldrich
Anisotropine methyl bromide
Sinónimos:
8-Methyl-3-(2-propylpentanoyloxy)tropinium bromide
Seleccione un Tamaño
5 G
86,80 €
86,80 €
Precio de catálogo124,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
86,80 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H32BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
362.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
86,80 €
Precio de catálogo124,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].CCCC(CCC)C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]2(C)C
InChI
1S/C17H32NO2.BrH/c1-5-7-13(8-6-2)17(19)20-16-11-14-9-10-15(12-16)18(14,3)4;/h13-16H,5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15+,16+;
Clave InChI
QSFKGMJOKUZAJM-CNKDKAJDSA-M
Información sobre el gen
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Effectiveness of octatropine methylbromide (OMB) in the treatment of gastritis, duodenal ulcer and spastic colon--a double blind study].
W Tittor et al.
ZFA. Zeitschrift fur Allgemeinmedizin, 58(27), 1481-1484 (1982-09-30)
Diazepam and octatropine-methyl-bromide interaction: protecting activity in experimental gastric-mucosal damage.
R Niada et al.
Pharmacological research communications, 12(4), 307-317 (1980-04-01)
[Pediatric use of a drug, anticholinergic and muscle relaxant on the gastrointestinal tract].
P C Gamalero et al.
La Pediatria medica e chirurgica : Medical and surgical pediatrics, 4(1-2), 79-81 (1982-01-01)
G Dobrilla et al.
Scandinavian journal of gastroenterology. Supplement, 167, 65-67 (1989-01-01)
Forty outpatients with endoscopically confirmed duodenal ulcers were entered in a double blind trial. They were randomly allocated to octatropine-methyl-bromide and sulglycotide salt (GVP) or placebo. The results show that the combination of the two drugs is less efficacious than
[Preliminary clinical research on a new anti-ulcer drug].
E Mirelli et al.
La Clinica terapeutica, 89(4), 365-371 (1979-05-31)