Saltar a
A4987
Aminopeptidase His-tagged from Vibrio proteolyticus
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 units
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
203,00 €
250 units
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
442,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-874-6
NACRES:
NA.54
Número CE:
3.4.11.10
Specific activity:
50-100 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Shelf life:
2 yr
203,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
powder
specific activity
50-100 U/mg
shelf life
2 yr
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of Leucine P-Nitroanilide to L-Leucine and P-Nitroaniline per minute at pH 8.0 at 25°C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F8435650279G1549
description
-
description
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
description
-
description
ready-to-use solution, recombinant, expressed in E. coli
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
specific activity
50-100 U/mg
specific activity
≥1,000 U/mg
specific activity
≥10,000 U/mg
specific activity
≥1000 U/mg
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
ready-to-use solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
shelf life
2 yr
shelf life
≥1 yr at -20 °C
shelf life
-
shelf life
≥1 yr at -20 °C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)