Merck
A4778
Sigma-Aldrich
Adenylosuccinic acid sodium salt
~96% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N5O11P
Número de CAS:
Peso molecular:
463.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~96% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3c(NC(CC(O)=O)C(O)=O)ncnc23
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)