Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 11,80 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H63N7O12S
Número CAS:
Peso molecular:
938.10
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
11,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleApplication
Useful for affinity labeling the larger subunit of activated caspase 1 and caspase 1 related proteases.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC), powder | description ≥95% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC), powder | description ≥90% (HPLC), powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility DMF: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?