Merck
A4183
Sigma-Aldrich
Apolipoprotein B amide fragment 3358-3372
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Thr-Arg-Leu-Thr-Arg-Lys-Arg-Gly-Leu-Lys-Leu-Ala-Thr-Ala-Leu-NH2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C74H141N27O18
Número de CAS:
Peso molecular:
1697.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(N)=O
Información sobre el gen
human ... APOB(338)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Anti-proliferative peptide
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A D Cardin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 154(2), 741-745 (1988-07-29)
Apolipoproteins B and E of the human plasma lipoproteins are known inhibitors of lymphocyte proliferation. In this report, two synthetic peptide amides, apoB3358-3372 and apoE141-155, showed a dose-dependent inhibition of both the murine mixed lymphocyte culture reaction and the anti-T3