A4095
Anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71) antibody, Mouse monoclonal
clone ATF-22P, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71)
Seleccione un Tamaño
491,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
491,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ATF-22P, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 60-70 kDa (triplet)
reactividad de especies
frog, mouse, rat, chicken, human
concentración
0.5-1.0 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr69/pThr71)
Información sobre el gen
human ... ATF2(1386)
mouse ... Atf2(11909)
rat ... Atf2(81647)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)