A263
ATPA
solid
Sinónimos:
(RS)-2-Amino-3-(3-hydroxy-5-tert-butylisoxazol-4-yl)propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
H2O: 2.5 mg/mL
cadena SMILES
CC(C)(C)c1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)7-5(8(13)12-16-7)4-6(11)9(14)15/h6H,4,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
PIXJURSCCVBKRF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIK1(2897)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable