A2164
Albumin, Sulforhodamine 101 acid chloride bovine
lyophilized powder
Sinónimos:
Texas Red-Albumin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine
formulario
lyophilized powder
Extensión del etiquetado
2-3 mol sulforhodamine 101 acid chloride per mol albumin
impurezas
salt, free
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Albumin conjugated to Texas Red was used to evaluate microvascular permeability in a human tumor xenograft, but it is a general method for use in human and animal superficial tumors.
Nota de preparación
Prepared from crystallized and lyophilized albumin (A4378).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable