A0881
p-Anisidine
crystalline
Sinónimos:
4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystalline
temp. de autoignición
959 °F
color
dark gray to brown
bp
240-243 °C (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Clave InChI
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
122 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?