A0355
AC-7954
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(±)-3-(4-Chlorophenyl)-3-(2-(dimethylamino)ethyl)isochroman-1-one hydrochloride
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: ~28 mg/mL
cadena SMILES
Cl.CN(C)CCC1(Cc2ccccc2C(=O)O1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H20ClNO2.ClH/c1-21(2)12-11-19(15-7-9-16(20)10-8-15)13-14-5-3-4-6-17(14)18(22)23-19;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
Clave InChI
AJPGLOWFIBOGMH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... UTS2R(2837)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)