Merck
93427
Sigma-Aldrich
Triton X-100
ampule, ~10% in H2O
Sinónimos:
t-Octilfenoxipolietoxietanol, Éter polietilenglicol terc-octilfenil
About This Item
Fórmula lineal:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número de CAS:
Beilstein:
2315025
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
non-ionic
calidad
ampule
mol peso
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
concentración
~10% in H2O
número de agregación
100-155
impurezas
≤150 μM sulfhydryl oxidizing substances (carbonyls, peroxides)
índice de refracción
n20/D 1.348
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
temperatura de transición
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
densidad
1.01 g/mL at 20 °C
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
13.5
cadena SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Tensioactivo no iónico ampliamente utilizado para la recuperación de los componentes de la membrana bajo condiciones desnaturalizantes suaves.
Información legal
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
251 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Justin A MacDonald et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 535(1), 84-90 (2012-12-12)
The protein prostate-apoptosis response (Par)-4 has been implicated in the regulation of smooth muscle contraction, based largely on studies with the A7r5 cell line. A mechanism has been proposed whereby Par-4 binding to MYPT1 (the myosin-targeting subunit of myosin light
Pil Seok Chae et al.
Molecular bioSystems, 9(4), 626-629 (2013-02-05)
Membrane protein manipulation is a challenging task owing to limited tertiary and quaternary structural stability once the protein has been removed from a lipid bilayer. Such instability can be overcome by embedding membrane proteins in detergent micelles formed from amphiphiles
Haozhen Ren et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 33(3), 448-458 (2013-01-11)
Hepatic tissue engineering is considered as a possible alternative to liver transplantation for end-stage liver disease. Several methods of decellularization of xenogeneic liver are available to produce three-dimensional organ scaffolds for engineering liver tissues. However, rare studies have examined and
Hirokazu Yokoyama et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 857-860 (2012-12-29)
In this report, we present a novel approach for the elucidation of the physicochemical properties of lipid membranes by isothermal titration calorimetry (ITC) to quantify the heat absorbed during the solubilization of vesicles into TritonX-100 micelles. By using large and
M Ghaedi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 2338-2344 (2013-03-19)
The present study involves the development of solid-phase extraction (SPE) procedure for the preconcentration of trace amounts of copper (Cu(2+)), iron (Fe(3+)) and zinc (Zn(2+)) ions on duolite XAD 761 modified by bis(2-hydroxyacetophenone)-2,2-dimethyl-1,3-propanediimine(BHAPDMPDI). The complexation between the metal ions and