Merck
93392
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 8.8
Sinónimos:
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
fine crystals
mol peso
average mol wt 127.2
pH
8.5±0.1 (37 °C, 0.05 M)
8.8±0.1 (25 °C, 0.05 M)
9.4±0.1 (5 °C, 0.05 M)
solubilidad
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)