Saltar a
93378
Trizma® Buffer substance
pH 8.0
Sinónimos:
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 141.8
pH
7.7±0.1 (37 °C, 0.05 M), 8.0±0.1 (25 °C, 0.05 M), 8.6±0.1 (5 °C, 0.05 M)
solubility
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)