Merck
93377
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 7.8
Sinónimos:
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
crystalline
mol peso
average mol wt 145.8
pH
7.52±0.05 (37 °C, 0.05 M)
7.80±0.05 (25 °C, 0.05 M)
8.37±0.05 (5 °C, 0.05 M)
solubilidad
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable