Saltar a
91709
Trifluoroacetic acid solution
BioReagent, suitable for protein sequencing, ~25% in H2O
Sinónimos:
TFA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
analyte chemical class(es)
amino acids
concentration
~25% in H2O
suitability
suitable for protein sequencing
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Special 40 ml packaging for direct use in common sequencers.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic acid solution
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)