Saltar a
89283
4-(2-Methyl-4-thiazolyl)phenol
≥98.0% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NOS
Número CAS:
Peso molecular:
191.25
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1104995
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
SMILES string
Cc1nc(cs1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C10H9NOS/c1-7-11-10(6-13-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6,12H,1H3
InChI key
HOAYTTLLVORNLA-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as enhancer for luminol chemiluminescence
Other Notes
Potent peroxidase chemiluminescence enhancer for HRP
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)