Saltar a
88596
Fluorescein-O′-acetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinónimos:
FOAA, O′-(Carboxymethyl)fluorescein
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
138,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
532,00 €
266,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H14O7
Número CAS:
Peso molecular:
390.34
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
138,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)COc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C22H14O7/c23-12-5-7-16-18(9-12)29-19-10-13(28-11-20(24)25)6-8-17(19)21(16)14-3-1-2-4-15(14)22(26)27/h1-10H,11H2,(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
VQKDLLIKXLDPHW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorescent label which reacts with amines after activation to give isomerically homogeneous derivatives[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
536084696046950
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 490 nm; λem 524 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.), λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥90% (HPCE)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)