88559
2,2′-Thiodiethanol
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.521
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
densidad
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?