Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 435,00 € 369,75 € |
Acerca de este artículo
369,75 €
Precio de catálogo435,00 €Ahorre 15 %Nombre del producto
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide, ≥97.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H43N9O9/c1-3-19(2)27(40-28(45)20-8-5-4-6-9-20)31(48)39-24(15-16-26(43)44)29(46)36-18-25(42)38-23(10-7-17-35-32(33)34)30(47)37-21-11-13-22(14-12-21)41(49)50/h4-6,8-9,11-14,19,23-24,27H,3,7,10,15-18H2,1-2H3,(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,45)(H,43,44)(H4,33,34,35)/t19-,23-,24-,27-/m0/s1
InChI key
ZYECEUZMVSGTMR-LBDWYMBGSA-N
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 87528-10MG-F | 04061833054642 |