Merck
83685
Sigma-Aldrich
Rhodamine B octadecyl ester perchlorate
≥98.0% (TLC), suitable for fluorescence
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H67ClN2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
795.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
crystals
mp
43-45 °C (lit.)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescencia
λex 554 nm; λem 575 nm in methanol
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C\C(C=C3Oc4cc(ccc24)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C46H67N2O3.ClHO4/c1-6-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-34-50-46(49)40-29-26-25-28-39(40)45-41-32-30-37(47(7-2)8-3)35-43(41)51-44-36-38(31-33-42(44)45)48(9-4)10-5;2-1(3,4)5/h25-26,28-33,35-36H,6-24,27,34H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clave InChI
WPBUPFBTCDYKNM-UHFFFAOYSA-M
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Lipophilic energy transfer acceptor from lipophilic fluoresceins in fluorescence energy transfer assays for cell fusion[1]; Probe for measuring potassium in fiber-optic sensors[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
G N Georgiou et al.
FEBS letters, 250(2), 487-492 (1989-07-03)
Fusion of influenza virus with human erythrocytes at pH 5.2 was followed by fluorescence microscopy using a cooled slow-scan CCD camera. The high sensitivity of the CCD permits repetitive digital imaging of the same cells with minimal photobleaching. The experimental
B.P.H. Schaffar et al.
Analyst, 113, 693-693 (1988)
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.