83462
RBS™ 50 solution
concentrate
Sinónimos:
RBS Detergent 50
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
pH
11-12 (2% in H2O)
densidad
1.24 g/mL at 20 °C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter