80999
1L-epi-2-Inosose
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3S,4S,5S,6S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxycyclohexanone, 2L-2,3,4,6/5-Pentahydroxycyclohexanone, D-epi-4-Inosose, L-epi-2-Inosose
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D -4.3±1.3°, c = 1 in H2O
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-5,7-11H/t1-,2-,3-,4+,5-/m0/s1
Clave InChI
VYEGBDHSGHXOGT-PKTMPMCPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3