78493
Atto 610
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Análisis
≥90% (HPLC)
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorción UV
λ: 614-620 nm Amax
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.C\[N+](C)=C1/C=CC2=Cc3cc4CCCN(CCCC(O)=O)c4cc3C(C)(C)C2=C1
InChI
1S/C25H30N2O2.ClHO4/c1-25(2)21-15-20(26(3)4)10-9-17(21)13-19-14-18-7-5-11-27(12-6-8-24(28)29)23(18)16-22(19)25;2-1(3,4)5/h9-10,13-16H,5-8,11-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
Clave InChI
SLQQGEVQWLDVDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Atto 610 shows an molar extinction of 110,000 and QY of 70% in water (70% in ethanol). Decay time is 3.3 ns.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable