75999
Atto 680 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥90% (HPLC)
≥90% (coupling of degree)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol (with trifluoroacetic acid)
Absorción UV
λ: 667-673 nm Amax
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC1=CC(N(c3c1cc4nc5c([o+]c4c3)cc6c(c5)CCCN6CC)CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(C)C
InChI
1S/C31H34N4O8S/c1-4-33-11-5-7-19-13-22-26(15-24(19)33)42-27-16-25-21(14-23(27)32-22)20(18-44(39,40)41)17-31(2,3)34(25)12-6-8-30(38)43-35-28(36)9-10-29(35)37/h13-17H,4-12,18H2,1-3H3
Clave InChI
PVQYIKUDSQLKDA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?