Saltar a
InChI key
ZTVIJXZPFNMGOR-PXJNTPRPSA-K
InChI
1S/C10H16N5O11P3.3Li/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h4-7H,1-3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+;;;/m0.../s1
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Physical form
comparable product
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?