Merck
76455
Sigma-Aldrich
(R)-Sodium 2,3-dihydroxyisovalerate hydrate
≥95.0% (CE)
Sinónimos:
(R)-2,3-Dihydroxy-3-methylbutanoic acid sodium salt, D(−)-α,β-Dihydroxyisovaleric acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9O4Na · xH2O
Peso molecular:
156.11 (anhydrous basis)
Beilstein:
1722372
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95.0% (CE)
Formulario
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Na+].CC(C)(O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O4.Na.H2O/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Clave InChI
KGRRZNPTTZIUMS-QTNFYWBSSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Important metabolite of branched chain amino acid pathways.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jin Hwan Park et al.
Biotechnology and bioengineering, 108(4), 934-946 (2011-03-16)
We have previously reported the development of a 100% genetically defined engineered Escherichia coli strain capable of producing L-valine from glucose with a high yield of 0.38 g L-valine per gram glucose (0.58 mol L-valine per mol glucose) by batch culture. Here
Regulatory analysis of amino acid synthesis pathway in Escherichia coli: aspartate family.
Jin, J. H., et al.
Enz. Microbiol. Technol., 35, 694-706 (2004)