Saltar a
76220
Papain from Carica papaya
powder, ≥3 U/mg
Sinónimos:
Papain powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42030311
EC Number:
232-627-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥3 U/mg
Biological source:
papaya
biological source
papaya
form
powder
specific activity
≥3 U/mg
mol wt
Mr ~23000
storage temp.
2-8°C
Application
Papain is used as a meat tenderizer. It′s also used to break up tissue in the preparation of primary cell cultures.
Biochem/physiol Actions
Papain is a cysteine protease that cleaves peptide bonds and is known to cleave the Fc portion of antibodies.
Other Notes
An important cysteine protease ; Peptide synthesis
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol N-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE, Cat. No. 12880) per minute at pH 6.2 and 25°C
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)