Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 255,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
255,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥75% (TLC)
form
solid
color
off-white to yellow-orange
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)C(=O)C[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-2-5-3(8)1-4(9)6(10)11-5/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+,6?/m0/s1
InChI key
UHPMJDGOAZMIID-OPAZFOKUSA-N
Application
3-Deoxyglucosone is used as a reference for the analysis and detection of glucose degradation products, glycating agents, generated by processes such as heat sterilization.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥75% (TLC) | description ≥99.0% (TLC) | description ≥99.0% (TLC) | description ≥95% (TLC) |
| assay ≥75% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color off-white to yellow-orange | color white | color colorless | color white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?