Merck
71295
Sigma-Aldrich
Benzoato de sodio
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinónimos:
Ácido benzoico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
144.10
Beilstein:
3572467
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
39024301
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.5% (NT)
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pérdida
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorción
cut-off at 295 nm in H2O at 1 M
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Preservative mostly for food products. The effect is best exhibited in slightly acidic media, no effect in basic media; Exhibits fungicidal activity in pharmaceutical preparations
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F.M. Kiger et al.
Invest. Agric.(Santiago), 4, 25-25 (1978)
M. Mosso Romeo et al.
An. R. Acad. Farm., 43, 571-571 (1977)
Lamiaa El-Shennawy et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 98, 92-98 (2020-09-11)
The synthetic food preservative sodium benzoate (SB) is widely used in both food and pharmaceutical industries. A growing body of evidence highlights the adverse effects of SB on human health; however, effect of the prolonged intake of SB on the
Higson, S.P.J. et al.
Electroanalysis, 6, 431-431 (1994)
Jia Li et al.
Environmental science and pollution research international, 18(9), 1567-1573 (2011-05-18)
This study investigated the effect of copper on chemical oxygen demand (COD) removal efficiency and on the properties (mainly settling and dewatering) and the composition of extracellular polymeric substances (EPS) when 20 mg/L Cu(II) was continuously dosed to a sequencing