Saltar a
69244
Mant-GDP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-diphosphate triethylammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
2 μmol
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
199,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22N6O12P2 · xC6H15N
Número CAS:
Peso molecular:
576.35 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
195116923418723
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)