Documentos clave
67516
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 7.0; 0.05 M − Magnesium chloride 18 mM − Spermine 2.25 mM − Cobalt(III)-hexamine 0.9 mM − 2-Methyl-2,4-pentanediol 4.5% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 5/Kit-No 80701
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
pH
7.0±0.2 ( in neat)
densidad
1.01 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)