Saltar a
67328
Methyl 6-O-(N-heptylcarbamoyl)-α-D-glucopyranoside
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
6-O-(N-Heptylcarbamoyl)-methyl-α-D-glucopyranoside, HECAMEG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H29NO7
Número CAS:
Peso molecular:
335.39
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560078
description
non-ionic
assay
≥97.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +101°
mol wt
335.39 g/mol
CMC
19.5
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCNC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H29NO7/c1-3-4-5-6-7-8-16-15(20)22-9-10-11(17)12(18)13(19)14(21-2)23-10/h10-14,17-19H,3-9H2,1-2H3,(H,16,20)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
XPIVOYOQXKNYHA-RGDJUOJXSA-N
Other Notes
Very mild surfactant, useful for membrane protein studies
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)