Saltar a
63371
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester monosodium salt, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol sodium salt, 1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, β-oleoyl-γ-palmitoyl sodium salt, PG(16:0/18:1(9Z)), POPG, POPG-Na
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H76NaO10P
Número CAS:
Peso molecular:
770.99
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
biological source
synthetic
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI key
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
63371-100MG04061832721675
63371-1G04061832721682