Saltar al contenido
63189
Maleic acid
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Acidum maleicum, cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HO2CCH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
116.07
EC Number:
203-742-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605762
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
form
fine crystals, powder
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: soluble 478.8 g/L at 20 °C
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤10 ppm
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
General description
Maleic acid is a dicarboxylic acid. It can be synthesized from crotonaldehyde.
Application
Maleic acid may be used in the synthesis of (R,S)-malic acid and fumaric acid. It may be employed as an anionic monomer in the preparation of superswelling acrylamide (AAm)/maleic acid (MA) hydrogels.†
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleic acid
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 1
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)