Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (RT)
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.05% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
398 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, orange
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤20 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Sr: ≤50 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
absorption
no transmittance (UV) in H2O at 0.1 M
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium dichromate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7778-50-9
7778-50-9
7778-50-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?