Saltar a
57620
Inulinase from Aspergillus niger
lyophilized, powder, brown-gray, ~25 U/mg
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
235,00 €
250 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
794,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-802-3
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
~25 U/mg
Biological source:
Aspergillus niger
235,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~25 U/mg
color
brown-gray
storage temp.
2-8°C
General description
Inulinases are classified as exoinulinases and endoinulinases.
Application
Inulinase from Aspergillus niger has been used as a glycoside hydrolase (GH) to study its potential to disperse bacteria (P. aeruginosa and S. aureus) from microbial biofilms using a polymicrobial well-plate model.
Biochem/physiol Actions
Inulinase hydrolyses inulin to produce oligosaccharides and liberate fructose. It also splits the terminal fructose units into sucrose and raffinose.
Inulinase is used in high-fructose syrup, which has therapeutic applications. Inulinase is reported to have high activity toward sucrose.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which releases 1 μmol of reducing sugar (measured as fructose) per minute at pH 4.1 and 37°C from inulin
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
221784239510115
description
lyophilized, powder, brown-gray, ~25 U/mg
description
powder, off-white, ~0.8 U/mg
description
powder, white, ≥150 U/g
description
lyophilized, powder, ~70 U/mg
specific activity
~25 U/mg
specific activity
~0.8 U/mg
specific activity
≥150 U/g
specific activity
~70 U/mg
biological source
Aspergillus niger
biological source
Aspergillus niger
biological source
Aspergillus sp. (A. ficuum)
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
brown-gray
color
off-white
color
white
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)