Documentos clave
55861
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
5 μm particle size, std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Sinónimos:
PS-MAGFluoOrange_SA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
descripción
size: 5μm
composición
iron oxide, ≥20%
concentración
0.1% (solid)
tamaño de partícula
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
densidad
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescencia
λex 525 nm; λem 554 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Componentes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Streptavidin modified
FluoOrange fluorescent dye
Nota de análisis
Binding capacity for FITC-Biotin: >500 pmol/mg
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)