55497
Hydroxyapatite
′fast flow′
Sinónimos:
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
About This Item
Productos recomendados
capacidad
0.7 mg/g, dry material binding capacity (DNA)
12 mg/g, dry material binding capacity (BSA)
cadena SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Clave InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves