55345
N-Methyl-L-threonine
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(2S,3R)-3-Hydroxy-2-(methylamino)butyric acid, N-Me-Thr-OH
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -24.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
composición
carbon, 44.2-46.0%
nitrogen, 10.3-10.8%
color
white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-3(7)4(6-2)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H3,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Clave InChI
CCAIIPMIAFGKSI-DMTCNVIQSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable