Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
3648300
MDL number:
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97.5% (GC)
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥96.5% (GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI key
GAEKPEKOJKCEMS-SCSAIBSYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite for urine analysis, metabolite of interest in pathways of biomass utilization.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Shinji Nakamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(28), 8769-8776 (2004-07-15)
The mechanism of the optical resolution of gamma-valerolactone (VAL) enantiomers by enclathration in cholic acid (CA) channels was investigated. 13C cross-polarization magic-angle spinning spectra of CA/VAL inclusion compounds show four methyl 13C peaks of VAL with different intensities depending on
Gorissen, H. J., et al.
Chirality, 4, 286-294 (1992)
Identification of the metabolites of n-hexane, cyclohexane, and their isomers in men's urine.
L Perbellini et al.
Toxicology and applied pharmacology, 53(2), 220-229 (1980-04-01)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 53264-100MG | 04061832404639 |
| 53264-500MG | 04061832404646 |