Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 tabs | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 278,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-598-3
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
tablet
278,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
form
tablet
SMILES string
[Na]Cl
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Packaging
100 tablets in a bottle
Preparation Note
1 tablet in 1000 mL of water yields 0.9% NaCl
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description BioUltra, tablet | description analytical standard, basics | description analytical standard, basics |
| form tablet | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade reagent grade | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line BioUltra | product line - | product line - |
| form tablet | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade reagent grade | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line BioUltra | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride physiological solution
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?