Merck
46117
Supelco
4,4′-Oxydianiline
analytical standard
Sinónimos:
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
O(C6H4NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.24
Beilstein:
475735
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
presión de vapor
10 mmHg ( 240 °C)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
188-192 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Clave InChI
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,4′-Oxydianiline is a potent carcinogen belonging to the class of aromatic amines. It is commonly used in the production of pesticides, pharmaceuticals, dyes,[1] packaging of food products, etc.[2]
Aplicación
4,4′-Oxydianiline may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in water samples[1] and water food simulant[2] using different chromatography techniques.
Precaución
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
426.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
219 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analysis of carcinogenic aromatic amines in water samples by solid-phase microextraction coupled with high-performance liquid chromatography
Chang Y-W, et al.
Analytica Chimica Acta, 495(1-2), 109-122 (2003)
Determination of primary aromatic amines in water food simulant using solid-phase analytical derivatization followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry
Brede C, et al.
Journal of Chromatography A, 983(1-2), 35-42 (2003)
4,4'-Diaminodiphenyl ether.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 29, 203-212 (1982-05-01)
[Cardiotoxic action of 4,4-diaminodiphenyl ether].
V A Kondratiuk et al.
Gigiena i sanitariia, (6)(6), 31-34 (1986-06-01)
E K Weisburger et al.
Journal of the National Cancer Institute, 72(6), 1457-1463 (1984-06-01)
Feeding 4,4'-methylenebis(N,N-dimethyl)benzenamine [CAS: 101-61-1; 4,4'-methylenebis(N,N-dimethylaniline)] to inbred F344 rats increased the incidence of thyroid lesions (hyperplasia, adenomas, and carcinomas) in both sexes, especially in the female rats. 4,4'- Oxydianiline (CAS: 101-80-4) in the diet increased adenomas and carcinomas in the