45972
2,4-Dichlorotoluene
analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
densidad
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)