Saltar a
4445494
P450 Human Induction Starter Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2670,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352204
2670,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
LC/MS: suitable
Quality Segment
General description
The P450 Human Induction Starter Kit provides a complete package for the analysis of four human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 3A4, and 3A5) using MRM analysis. The kit contains a detailed protocol, instrument data acquisition methods, processing methods, LC column, stable isotope-labeled synthetic peptide standards, trypsin, and all buffers and reagents for 100 assays.
Analysis Note
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
44660044445252CLS4069
description
-
description
-
description
-
description
laboratory pipettor starter kit, w/ four Lambda Plus single-channel pipettors conveniently packaged w/ useful accessories, 1/cs
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2 Inhalation
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)